アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.617 (lit.)
bp
238 °C (lit.)
mp
11-14 °C (lit.)
密度
1.173 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H7NS/c1-6-9-7-4-2-3-5-8(7)10-6/h2-5H,1H3
InChI Key
DXYYSGDWQCSKKO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2-メチルベンゾチアゾールは、従来の方法およびマイクロ波加熱法によるCuを触媒とする塩基を用いないC-Sカップリングによって合成できます。
アプリケーション
ポリカルボシアニンおよびチアシアニン染料、もしくは(アリ-ルフリル)ベンゾチアゾ-ルの合成に用いられています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
112143-1KG:
112143-BULK:
112143-VAR:
112143-100G:
112143-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Zh. Org. Khim., 28, 2159-2159 (1992)
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 125, 209-209 (1994)
Chem. Abstr., 120, 194030z-194030z (1994)
Youji Huaxue, 14, 59-59 (1994)
Silvia M Soria-Castro et al.
Beilstein journal of organic chemistry, 9, 467-475 (2013-03-19)
S-aryl thioacetates can be prepared by reaction of inexpensive potassium thioacetate with both electron-rich and electron-poor aryl iodides under a base-free copper/ligand catalytic system. CuI as copper source affords S-aryl thioacetates in good to excellent yields, by using 1,10-phenanthroline as