アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
218 °C (dec.) (lit.)
溶解性
methanol: 2.5%, clear, yellow to orange
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl.C(\C=N\c1ccccc1)\C=N\c2ccccc2
InChI
1S/C15H14N2.ClH/c1-3-8-14(9-4-1)16-12-7-13-17-15-10-5-2-6-11-15;/h1-6,8-13H,7H2;1H/b16-12+,17-13+;
InChI Key
FLMLOZWXXPLHIE-IEEHZGKWSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
383538-1KG:
383538-BULK:
383538-100G:
383538-VAR:
383538-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック