安全性情報
8.20756
Sigma-Aldrich
Malondialdehyde bis(dimethyl acetal)
for synthesis
別名:
Malondialdehyde bis(dimethyl acetal), 1,1,3,3-Tetramethoxypropane, Malondialdehyde tetramethyl acetal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2CHCH2CH(OCH3)2
CAS番号:
分子量:
164.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
EC Index Number:
203-037-2
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1.7 hPa ( 20 °C)
品質水準
形状
liquid
有効性
2440 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C in H2O)
kinematic viscosity
1.75 cSt(20 °C)
bp
183 °C
転移温度
flash point 57 °C
密度
0.99 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H16O4/c1-8-6(9-2)5-7(10-3)11-4/h6-7H,5H2,1-4H3
InChI Key
XHTYQFMRBQUCPX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
134.6 °F - DIN 51755 Part 1
引火点(℃)
57 °C - DIN 51755 Part 1
適用法令
消防法
第4類:引火性液体