Merck
760013
Sigma-Aldrich
3-Hydroxybenzisoxazole
97%
別名:
1,2-Benzisoxazol-3-ol, 1,2-Benzisoxazolin-3-one, 3-Hydroxy-1,2-benzisoxazole, Benzo[d]isoxazol-3-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5NO2
CAS番号:
分子量:
135.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
140-145 °C
SMILES記法
Oc1noc2ccccc12
InChI
1S/C7H5NO2/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)10-8-7/h1-4H,(H,8,9)
InChI Key
QLDQYRDCPNBPII-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
760013-VAR:
760013-1G:
760013-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Henry Sershen et al.
Neurochemical research, 41(1-2), 398-408 (2016-02-10)
Deficits in N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR) function are increasingly linked to persistent negative symptoms and cognitive deficits in schizophrenia. Accordingly, clinical studies have been targeting the modulatory site of the NMDA receptor, based on the decreased function of NMDA receptor, to