Merck
394815
Sigma-Aldrich
N-マレオイル-β-アラニン
greener alternative
97%
別名:
3-マレイミドプロピオン酸, N-(2-カルボキシエチル)マレイミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7NO4
CAS番号:
分子量:
169.13
Beilstein:
1528952
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
powder
環境により配慮した代替製品スコア
old score: 18
new score: 7
Find out more about DOZN™ Scoring
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
103-106 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)CCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C7H7NO4/c9-5-1-2-6(10)8(5)4-3-7(11)12/h1-2H,3-4H2,(H,11,12)
InChI Key
IUTPJBLLJJNPAJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N-マレオイル-β-アラニン(3-マレイミドプロパン酸)は、脂肪族N-置換マレイミドです。げっ歯類の薬物動態研究で使用されるEC145(葉酸を標的としたビンカアルカロイド抱合体)の安定化溶液の構成要素の1つです。
メルクは、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)の4つのカテゴリーの1つに属するグリーン代替品をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。本製品は、リエンジニアリング(再設計)製品のカテゴリーに属しており、グリーンケミストリーの原則“危険有害性の低い化学合成”、「安全性の高い溶媒と補助剤」、および“事故防止のために安全性の高い化学物質を最初から選択する”における主な改善を表しています。 ここをクリックして、 DOZNスコアカードをご覧ください。
アプリケーション
N-マレオイル-β-アラニン(3-マレイミドプロパン酸、N-(2-カルボキシエチル)マレイミド))は、以下の研究で使用される適切な試薬です:
  • Avd(S16C)(単一点突然変異S16Cを有するアビジン)のビオチン結合親和性を減少させるため。
  • システイン残基の存在を示す質量シフトに至るトリプシンペプチドを修飾する側鎖反応剤として。
  • cASIC1a受容体の立体構造変化の研究において発現システムとして使用されるシステインの露出に対してXenopus laevis(アフリカツメガエル)卵母細胞を事前に阻害するために。
以下の研究に使用することができます。
  • 高温プロセスにおけるケラチン繊維の保護剤として。
  • 四壁分子アンブレラ-オクタアルギニン抱合体の合成時の切断不可能なマレイミド部分として。
  • N-マレオイル-β-アラニンの有機スズカルボン酸塩の合成。
  • システイン修飾ペプチドと相互作用するように金表面を官能化するため。
  • 架橋結合したデキストラン–ポリ(エチレングリコール)ヒドロゲル基質の調製。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
394815-250MG:
394815-VAR:
394815-1G:
394815-50MG:
394815-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Swarna S Ramaswamy et al.
The Journal of biological chemistry, 288(50), 35896-35903 (2013-11-08)
Acid-sensing ion channels are cation channels activated by external protons and play roles in nociception, synaptic transmission, and the physiopathology of ischemic stroke. Using luminescence resonance energy transfer (LRET), we show that upon proton binding, there is a conformational change
Protecting keratin fiber with water soluble N-substituted maleimides in high temperature processes.
Cai JY, et al.
Fibers and Polymers, 15(11), 2247-2252 (2014)
Organotin (IV) derivatives of N-maleoylamino acids: their synthesis and structural elucidation.
Bhatti MH, et al
Turkish Journal of Chemistry, 29(5), 463-476 (2005)
Lauren L Cline et al.
Bioconjugate chemistry, 22(11), 2210-2216 (2011-10-12)
A series of diwalled and tetrawalled molecular umbrellas have been synthesized using cholic acid, spermidine, and lysine as starting materials. Coupling of these molecular umbrellas to an octaarginine peptide afforded agents that were capable of promoting the transport of small
Néstor López Mora et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 50(16), 1953-1955 (2014-01-11)
We present a novel chemically cross-linked dextran-poly(ethylene glycol) hydrogel substrate for the preparation of dense vesicle suspensions under physiological ionic strength conditions. These vesicles can be easily diluted for individual study. Modulating the degree of cross-linking within the hydrogel network