Merck
N1000
Sigma-Aldrich
1-ナフトール
ReagentPlus®, ≥99%
別名:
α-ナフトール, 1-ヒドロキシナフタレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H7OH
CAS番号:
分子量:
144.17
Beilstein:
1817321
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
4.5 (120 °C, vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 94 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
自己発火温度
1007 °F
expl. lim.
5 %
white to off-white
bp
278-280 °C (lit.)
mp
94-96 °C (lit.)
蛍光検出
λex 300 nm; λem 472 nm (Borax buffer)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
SMILES記法
Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H8O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,11H
InChI Key
KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CYP1A2(1544)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-ナフトールは、ヒドロキシル-芳香族化合物です。その熱力学的特性、例えば熱容量、昇華圧、蒸気圧、燃焼、生成、および融解の各エンタルピー等が推定されています。γ線照射に曝露した際に生ずる、水溶液中の1-ナフトールの分解について試験されています。水から1-ナフトールを吸着する際の、オレンジの皮からなるバイオ炭の能力について調査されています。ラッカーゼを使用する1-ナフトールの酵素重合について、その活性化エネルギーおよび反応速度定数が報告されています。1-ナフトールは、ロジウム触媒の存在下で水素添加され、cis,cis 1-デカロールが形成されます。この製品は、UKASの認定に基づく国際標準BS EN ISO/IEC 17025、およびISO 17034(ISOガイド34)に照らして認定された認証済み標準物質(CRM)です。
アプリケーション
1-ナフトールは、ゼブラフィッシュG6PD(グルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼ)欠損モデルにおいて、溶血を誘発するその能力を分析するために、酸化促進剤として使用されてきました。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Kidney, Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
257.0 °F - closed cup
引火点(℃)
125 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N1000-100G:
N1000-VAR:
N1000-500G:
N1000-10G:
N1000-BULK:
N1000-INTR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
2-Naphthol for synthesis
Sigma-Aldrich
8.22290
2-Naphthol
Radiolysis of 1-naphthol in aqueous solutions.
Ngo TM, et al.
J. Radioanal. Nucl. Chem., 286(1), 287-293 (2010)
Thermodynamic properties of 1-naphthol: Mutual validation of experimental and computational results.
Chirico RD, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 86, 106-115 (2015)
Reaction kinetics for laccase-catalyzed polymerization of 1-naphthol.
Aktas N, et al.
Bioresource Technology, 80(1), 29-36 (2001)
Hydrogenation of 1-naphthol with rhodium catalyst.
Freifelder M and Stone GR.
Journal of Pharmaceutical Sciences, 53(9), 1134-1135 (1964)
Xiaobai Patrinostro et al.
Experimental hematology, 41(8), 697-710 (2013-04-23)
Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) deficiency is the most common genetic defect and enzymopathy worldwide, affecting approximately 400 million people and causing acute hemolysis in persons exposed to prooxidant compounds such as menthol, naphthalene, antimalarial drugs, and fava beans. Mouse models have