安全性情報
1.06223
Supelco
1-Naphthol
GR for analysis
別名:
1-Naphthol, 1-Hydroxynaphthalene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8O
CAS番号:
分子量:
144.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
201-969-4
NACRES:
NA.21
蒸気圧
1.3 hPa ( 94 °C)
品質水準
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
solid
自己発火温度
510 °C
有効性
1870 mg/kg LD50, oral (Rat)
880 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
288 °C/1013 hPa
mp
94-96 °C
転移温度
flash point 125 °C
溶解性
0.1 g/L
密度
1.28 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
450 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Oc1c2c(ccc1)cccc2
InChI
1S/C10H8O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,11H
InChI Key
KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
2-Naphthol (GC, area%): ≤ 0.20 % (a/a)
Naphthalene (GC, area%): ≤ 0.20 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 95 °C
Melting range (upper value): ≤ 97 °C
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Iron (Fe): ≤ 0.001 %
Sulfated ash: ≤ 0.05 %
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Kidney, Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
257.0 °F - closed cup
引火点(℃)
125 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2