Merck
918709
Sigma-Aldrich
5,6-ジヒドロキシインドール
別名:
Dopamine lutine, Indolylquinol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7NO2
CAS番号:
分子量:
149.15
MDL番号:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1=CC(C=CN2)=C2C=C1O
InChI
1S/C8H7NO2/c10-7-3-5-1-2-9-6(5)4-8(7)11/h1-4,9-11H
InChI Key
SGNZYJXNUURYCH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
918709-BULK:
918709-100MG:
918709-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)