About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10O2
CAS番号:
分子量:
102.13
Beilstein:
102773
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.446 (lit.)
bp
80 °C/40 mmHg (lit.)
密度
1.024 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
hydroxyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(CO)COC1
InChI
1S/C5H10O2/c1-5(2-6)3-7-4-5/h6H,2-4H2,1H3
InChI Key
NLQMSBJFLQPLIJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
3-メチル-3-オキセタンメタノールは以下の調製に使用されています:
- 超分岐ポリ(3-メチル-3-オキセタンメタノール)核とポリテトラヒドロフラン側鎖から構成される星形共重合体
- ピリジルジスルフィド官能基を有する環状カーボネートモノマー。つり下がり構造のピリジルジスルフィド基を持つ機能性ポリ(ε-カプロラクトン)の合成に必要とされます。
- δ-ラクタム
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
206.6 °F - closed cup
引火点(℃)
97 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
277681-10G:
277681-50G:
277681-VAR:
277681-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of a Star-Shaped Copolymer with a Hyperbranched Poly (3-methyl-3-oxetanemethanol) Core and Tetrahydrofuran Arms by One-Pot Copolymerization.
Hou J and Yan D.
Macromolecular Rapid Communications, 23(8), 456-459 (2002)
Functional poly (e-caprolactone) s via copolymerization of e-caprolactone and pyridyl disulfide-containing cyclic carbonate: controlled synthesis and facile access to reduction-sensitive biodegradable graft copolymer micelles.
Chen W, et al.
Macromolecules, 46(3), 699-707 (2013)
Bhooma Raghavan et al.
The Journal of organic chemistry, 71(5), 2151-2154 (2006-02-25)
A concise, stereoselective synthesis of alpha-substituted gamma-lactams is reported. gamma-Lactam scaffolds 2 and 3, possessing an Evans' chiral auxiliary and two types of N substituents, were successfully alkylated with different electrophiles to give alpha-substituted gamma-lactams with reasonable diastereoselectivities. The use