Merck
262528
Sigma-Aldrich
N,N-ジイソプロピルメチルホスホンアミド酸クロリド
95%
別名:
クロロ(ジイソプロピルアミノ)メトキシホスフィン, メチルN,N-ジイソプロピルクロロホスホロアミダイト, メチルN,N-ジイソプロピルホスホラミドクロリダイト
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2CH]2NP(OCH3)Cl
CAS番号:
分子量:
197.64
Beilstein:
3600769
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
屈折率
n20/D 1.468 (lit.)
bp
34-35 °C/0.8 mmHg (lit.)
密度
1.018 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COP(Cl)N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C7H17ClNOP/c1-6(2)9(7(3)4)11(8)10-5/h6-7H,1-5H3
InChI Key
VOVWQRQDSCYAEA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
ポリマ-担体上のデオキシオリゴヌクレオチドおよびオリゴリボヌクレオチド の合成用試薬。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
161.6 °F - closed cup
引火点(℃)
72 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
262528-5G:
262528-VAR:
262528-BULK:
262528-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron Letters, 34, 2195-2195 (1993)
Aldrichimica Acta, 16, 47-47 (1983)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 747-747 (1993)