Merck
M073000
Sigma-Aldrich
2-シアノエチルN,N,N',N'-テトライソプロピルホスホロジアミダイト
別名:
ビス(ジイソプロピルアミノ)(2-シアノエトキシ)ホスフィン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
{[(CH3)2CH]2N}2POCH2CH2CN
CAS番号:
分子量:
301.41
Beilstein:
3590103
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
タイプ
for DNA synthesis
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥99% (31P-NMR)
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.470 (lit.)
bp
100 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C15H32N3OP/c1-12(2)17(13(3)4)20(19-11-9-10-16)18(14(5)6)15(7)8/h12-15H,9,11H2,1-8H3
InChI Key
RKVHNYJPIXOHRW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
119.3 °F - closed cup
引火点(℃)
48.5 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
M073000-C:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)