About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H5IO
CAS番号:
分子量:
183.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
95%
フォーム
liquid
利用可能性
not available in EU
屈折率
n20/D 1.563
密度
2.090 g/mL at 25 °C
官能基
ether
iodo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
IC1COC1
InChI
1S/C3H5IO/c4-3-1-5-2-3/h3H,1-2H2
InChI Key
KBEIFKMKVCDETC-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
150.1 °F
引火点(℃)
65.6 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
731560-VAR:
731560-500MG:4548173999388
731560-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック