Merck
156434
Sigma-Aldrich
シクロブタノール
≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C4H7OH
CAS番号:
分子量:
72.11
Beilstein:
2035937
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.435 (lit.)
bp
123 °C/733 mmHg (lit.)
密度
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
OC1CCC1
InChI
1S/C4H8O/c5-4-2-1-3-4/h4-5H,1-3H2
InChI Key
KTHXBEHDVMTNOH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
69.8 °F - closed cup
引火点(℃)
21 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
156434-5G:
156434-VAR:
156434-1G:
156434-250MG:
156434-25G:
156434-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)