About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8O
CAS番号:
分子量:
72.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.414
密度
1.265 g/mL at 25 °C
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CC1(O)CC1
InChI
1S/C4H8O/c1-4(5)2-3-4/h5H,2-3H2,1H3
InChI Key
NCTCZGRRDXIGIY-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
77.0 °F
引火点(℃)
25 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
724068-500MG:
724068-BULK:
724068-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)