Merck
722456
Sigma-Aldrich
4-ブロモテトラヒドロピラン
別名:
4-ブロモオキサシクロヘキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9BrO
CAS番号:
分子量:
165.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
フォーム
liquid
品質水準
屈折率
n20/D 1.497
密度
1.467 g/cm3 at 25 °C
官能基
bromo
ether
SMILES記法
BrC1CCOCC1
InChI
1S/C5H9BrO/c6-5-1-3-7-4-2-5/h5H,1-4H2
InChI Key
IVBVKTPDEWDNRW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • ボロン試薬を用いた、ニッケル触媒によるアルキル‐アルキル鈴木カップリング反応
  • ヒトの性的機能不全のパイロット研究において有効性をもつ、小分子メラノコルチン-4受容体の選択的アゴニストの調製
  • ニッケル触媒によるアルキルボランとの鈴木カップリング反応を介する、脂肪族炭化水素の調製
  • ヒト血清アルブミン結合親和性をもつ抗菌剤としての、アントラニル酸の調製
  • ジ-tert-ブチル(ヒドロキシ)ベンズアルデヒド誘導体とのグリニャール反応を介する、アテローム産生抑制性抗酸化性のジ-tert-ブチルジヒドロベンゾフラノールの調製
  • シュミット反応を介するゲフィロトキシンの合成
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
160.0 °F - closed cup
引火点(℃)
71.1 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
722456-500MG:
722456-BULK:
722456-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)