Merck
756962
Sigma-Aldrich
3-Bromooxetane
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H5BrO
CAS番号:
分子量:
136.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.484
密度
1.651 g/mL at 25 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
BrC1COC1
InChI
1S/C3H5BrO/c4-3-1-5-2-3/h3H,1-2H2
InChI Key
SZTIZZFKWQWSSP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
107.6 °F
引火点(℃)
42 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
756962-500MG:
756962-BULK:
756962-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)