About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H16BrNO2
CAS番号:
分子量:
298.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.5590 (lit.)
密度
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
phenyl
SMILES記法
BrC1CCN(CC1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H16BrNO2/c14-12-6-8-15(9-7-12)13(16)17-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-10H2
InChI Key
BFWKSPOSMPKTSV-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
569224-BULK:
569224-5G:
569224-1G:
569224-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)