Merck
564990
Sigma-Aldrich
石川試薬
別名:
N,N-ジエチル-1,1,2,3,3,3-ヘキサフルオロプロピルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3CHFCF2N(C2H5)2
CAS番号:
分子量:
223.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
屈折率
n20/D 1.3460 (lit.)
bp
56-57 °C (lit.)
密度
1.230 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
fluoro
SMILES記法
CCN(CC)C(F)(F)C(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H11F6N/c1-3-14(4-2)7(12,13)5(8)6(9,10)11/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
BNTFCVMJHBNJAR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
GC analysis includes Et2NCF=CFCF3 (two isomers), both of which are active fluorinating agents.
アプリケーション
ふっ素付加に有用であることがわかっています。
不飽和アルコ-ルにフルオロ(トリフルオロメチル)メチレン部分を挿入できることが示されています。
以下の用途に用いる反応剤です。
  • ヒドロフルオロカーボン類のFriedel-Crafts型アリール化
  • 抗生物質の微生物ヒドロキシル化
  • トリアルキルアミンおよびテトラアルキルアンモニウム塩の電解フッ素化
  • ピレスロイド類のフッ素化
以下の合成に用いる反応剤です。
  • γ-ヒドロキシ-α-フルオロ-α-トリフルオロメチルカルボキサミド
  • フロルフェニコールおよびチアンフェニコール
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
564990-25G:
564990-BULK:
564990-100G:
564990-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Koch, G. et al
Synlett, 693-693 (2004)
Ogu, K-i et al
Tetrahedron Letters, 39, 305-305 (1998)