Merck
177822
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoroethyl p-toluenesulfonate
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4SO3CH2CF3
CAS番号:
分子量:
254.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
solid
bp
87-92 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
36-38 °C (lit.)
官能基
fluoro
tosylate
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C9H9F3O3S/c1-7-2-4-8(5-3-7)16(13,14)15-6-9(10,11)12/h2-5H,6H2,1H3
InChI Key
IGKCQDUYZULGBM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2,2,2-Trifluoroethyl p-toluenesulfonate was used in the synthesis of 1-alkyl-2,2-difluorovinylboranes.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
177822-1KG:
177822-50G:
177822-BULK:
177822-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A one-pot synthesis of 2, 2-difluorovinyl carbonyl compounds from 2, 2, 2,-trifluoroethyl p-toluenesulfonate via 2, 2-difluorovinylboranes.
Tetrahedron Letters, 33(3), 337-340 (1992)