Merck
707562
Sigma-Aldrich
5-クロロ-1-アザ-5-スタンナビシクロ[3.3.3]ウンデカン
別名:
スタンナトラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H18ClNSn
CAS番号:
分子量:
294.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
品質水準
mp
226-230 °C
SMILES記法
Cl[Sn]12CCCN(CCC1)CCC2
InChI
1S/C9H18N.ClH.Sn/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3;;/h1-9H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
BRPCJQRIZVVNKX-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • 金属触媒によるアリル位置換反応
  • メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)抑制性のカルバペネムの、スタンナトラン媒介性のスティルカップリングを介する合成
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
707562-BULK:
707562-2G:4548173957401
707562-500MG:4548173957418
707562-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)