Merck
719447
Sigma-Aldrich
XtalFluor-M®
別名:
N-(ジフルオロ-λ4-スルファニリデン)モルホリニウムクロリド, Morpho-DASTジフルオロスルフィニウム塩, ジフルオロ(モルホリノ)スルホニウムテトラフルオロボラート, ジフルオロ-4-モルホリニルスルホニウムテトラフルオロボラート, モルホリノジフルオロスルフィニウムテトラフルオロボラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8BF6NOS
CAS番号:
分子量:
242.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
mp
117-126 °C
官能基
ether
保管温度
−20°C
SMILES記法
F[B-](F)(F)F.F\S(F)=[N+]1/CCOCC1
InChI
1S/C4H8F2NOS.BF4/c5-9(6)7-1-3-8-4-2-7;2-1(3,4)5/h1-4H2;/q+1;-1
InChI Key
SOCYGFRGCVLCSU-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
使いやすい結晶で、基質適用範囲が広く非常に化学選択的な脱酸素的フッ素化試薬です。
より良好な安全性プロフィールを有する脱酸素的フッ素化試薬であり、腐食性HFを生成しないので標準的なホウケイ酸容器での使用に適しており、水と激しく反応しません。
以下の反応のための反応物:
  • 蛍光二糖の調製
法的情報
XtalFluor-M is a registered trademark of OmegaChem, Inc.
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
719447-25G:4548173304564
719447-VAR:
719447-1KG:4548173349893
719447-250G:4548173349909
719447-BULK:
719447-5G:4548173300931
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Francis Beaulieu et al.
Organic letters, 11(21), 5050-5053 (2009-10-06)
Aminodifluorosulfinium tetrafluoroborate salts were found to act as efficient deoxofluorinating reagents when promoted by an exogenous fluoride source and, in most cases, exhibited greater selectivity by providing less elimination byproduct as compared to DAST and Deoxo-Fluor. Aminodifluorosulfinium tetrafluoroborates are easy
Alexandre L'heureux et al.
The Journal of organic chemistry, 75(10), 3401-3411 (2010-04-22)
Diethylaminodifluorosulfinium tetrafluoroborate (XtalFluor-E) and morpholinodifluorosulfinium tetrafluoroborate (XtalFluor-M) are crystalline fluorinating agents that are more easily handled and significantly more stable than Deoxo-Fluor, DAST, and their analogues. These reagents can be prepared in a safer and more cost-efficient manner by avoiding
資料
This is an article regarding XtalFluor-E® and XtalFluor-M®: Convenient, Crystalline Deoxofluorination Reagents.
関連コンテンツ
An organic reaction toolbox provides structure-activity relationships for unique chemical reactions to optimally design and control small molecule synthesis.