Merck
802794
Sigma-Aldrich
DMPU-HF試薬
別名:
DMPU-HF複合体(HF 65% w/w)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H13FN2O
CAS番号:
分子量:
148.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
品質水準
保管温度
2-8°C
SMILES記法
F/O=C1N(C)CCCN\1C
InChI
1S/C6H12FN2O/c1-8-4-3-5-9(2)6(8)10-7/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
ZTQIVQDBIIEDTI-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
DMPU-HF試薬は、以下の用途に使用できる求核性フッ素化試薬です。       
  • 触媒としてのAu-JohnPhos錯体の存在下で、置換アルキンからフルオロアルケンとgem-ジフルオロメチレンを調製するために。      
  • アルデヒドを用いたフルオロ-Prins反応により、ホモアリルアルコール/アミンから置換4-フルオロテトラヒドロピランと4-フルオロピペリジンを合成するために。       
  • N-ブロモコハク酸イミドの存在下でアルケンのブロモフッ素化により、対応するブロモフルオロ化合物が生成します。
TREAT-HFおよびオラー試薬と同様に、DMPU-HFはフッ素化試薬としてフッ化水素を簡便に利用できます。しかしTREAT-HFおよびオラー試薬とは異なり、DMPU-HFは、トリエチルアミンやピリジンよりもDMPUの塩基度が低いため、より耐性がある遷移金属となっています。Hammondらは、金触媒によるモノアルキンおよびジフルオロ化アルキンにおける遷移金属触媒でその適合性を示しました。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Skin Corr. 1A
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Shengzong Liang et al.
Journal of fluorine chemistry, 203, 136-139 (2018-02-13)
Bromofluorination reactions were performed by treating of a variety of unsaturated compounds with N-bromosuccinimide (NBS) and DMPU/HF as the fluorinating reagent. The DMPU/HF complex showed to be an efficient fluorinating reagent to convert alkenes into their corresponding bromofluoro compounds. It