安全性情報
8.18068
Sigma-Aldrich
Hydrogen fluoride
(65% solution in pyridin) for synthesis
別名:
Hydrogen fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
liquid
pH
<7 (20 °C in H2O)
密度
1.14 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[F-].n1ccccc1.[H+]
InChI
1S/C5H5N.FH/c1-2-4-6-5-3-1;/h1-5H;1H
InChI Key
GRJJQCWNZGRKAU-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): 63.0 - 67.0 %
ピクトグラム
FlameCorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
68.0 °F - closed cup
引火点(℃)
20 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物