Merck
695068
Sigma-Aldrich
フッ化水素酸
ACS reagent, 48%
別名:
HF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HF
CAS番号:
分子量:
20.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
1.27 (vs air)
蒸気圧
25 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
48%
形状
liquid
密度
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 ppm
phosphate (PO43-): ≤1 ppm
sulfate, sulfite (as SO42-): ≤5 ppm
微量陽イオン
As: ≤0.05 ppm
Cu: ≤0.1 ppm
Fe: ≤1 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.5 ppm
SMILES記法
[H+].[F-]
InChI
1S/FH/h1H
InChI Key
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Hydrofluoric acidは、hydrogen fluoride(HF)の水溶液です。水素とフッ化物で構成されます。Hydrofluoric acidは、無色の腐食性の高い液体です。hydrocarbonsの製造やガラスの研磨と成形において使用されます。さらに、触媒として使用されたり、フッ化物含有化合物の合成や、半導体でも使用されます。
アプリケーション
フッ化水素酸溶液は、以下を合成するための試薬として使用できます:
  • シリルシアニドを用いたビニルエーテルのキラルブレンステッド酸媒介ヒドロシアノ化によるシアノヒドリンアルキルエーテル。
  • ジメチルアミンを用いたアリールトリフラートのPd触媒バックワルド・ハートウィッグアミノ化によるN, N-ジメチルアニリン塩酸塩。
カルボン酸とアミンをアミド化してアミドを合成するための触媒としても使用できます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
695068-VAR:
695068-BULK:
695068-500ML:4548173293134
695068-25ML-PW:
695068-500ML-PW:
695068-25ML:4548173293127
文書ライブラリにアクセスする
Highly-ordered TiO2 nanotube arrays up to 220μm in length: use in water photoelectrolysis and dye-sensitized solar cells.
Shankar K, et al.
Nanotechnology, 18(6), 065707-065707 (2007)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 508-508 (1994)
Anatase TiO2 nanosheet: an ideal host structure for fast and efficient lithium insertion/extraction.
Chen JS and Lou XW.
Electrochemical Communications, 11(12), 2332-2335 (2009)
Francesca Monticelli et al.
Dental materials : official publication of the Academy of Dental Materials, 22(7), 602-609 (2005-11-18)
To verify the influence of different etching procedures of the post-surface on microtensile bond strength values between fiber posts and composite core materials. 60 DT Light Posts were divided into 10 subgroups using five different chemical surface treatments and two
Barry Greenberg et al.
JACC. Heart failure, 2(1), 84-92 (2014-03-14)
Impaired cardiac isoform of sarco(endo)plasmic reticulum Ca(2+) ATPase (SERCA2a) activity is a key abnormality in heart failure patients with reduced ejection fraction. The CUPID 2 (Calcium Up-Regulation by Percutaneous Administration of Gene Therapy in Cardiac Disease Phase 2b) trial is
資料
Professor Gogotsi and Dr. Shuck introduce MXenes: a promising family of two-dimensional materials with a unique combination of high conductivity, hydrophilicity, and extensive tunability.