Merck
339261
Sigma-Aldrich
フッ化水素酸
48 wt. % in H2O, ≥99.99% trace metals basis
別名:
HF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HF
CAS番号:
分子量:
20.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
1.27 (vs air)
1.27 (vs air)
品質水準
蒸気圧
25 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
フォーム
liquid
濃度
48 wt. % in H2O
密度
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H+].[F-]
InChI
1S/FH/h1H
InChI Key
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
フッ化水素酸(HF)は、HFの48%水溶液です。本来は弱酸です。HF水溶液は主に、半導体のシリコンのエッチングや無機フッ化物化合物の生成に使用されます。HFはフッ素化剤および脱保護剤としても使用できます。フッ素化剤として、有機塩基と錯体も形成します。
アプリケーション
フッ化水素酸は以下の用途に使用されます:
  • TiO2ナノチューブアレイ合成用の電解質の構成。
  • ガラス繊維のエッチング液として。
  • アナターゼTiO2ナノ結晶/ナノシート合成用のキャッピング試薬として。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
339261-100ML:4548173137391
339261-100ML-PW:
339261-VAR:
339261-BULK:
339261-4X100ML:
339261-800ML:4548173137407
339261-800ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Highly-ordered TiO2 nanotube arrays up to 220μm in length: use in water photoelectrolysis and dye-sensitized solar cells.
Shankar K, et al.
Nanotechnology, 18(6), 065707-065707 (2007)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 508-508 (1994)
Anatase TiO2 nanosheet: an ideal host structure for fast and efficient lithium insertion/extraction.
Chen JS and Lou XW.
Electrochemical Communications, 11(12), 2332-2335 (2009)
Francesca Monticelli et al.
Dental materials : official publication of the Academy of Dental Materials, 22(7), 602-609 (2005-11-18)
To verify the influence of different etching procedures of the post-surface on microtensile bond strength values between fiber posts and composite core materials. 60 DT Light Posts were divided into 10 subgroups using five different chemical surface treatments and two
Barry Greenberg et al.
JACC. Heart failure, 2(1), 84-92 (2014-03-14)
Impaired cardiac isoform of sarco(endo)plasmic reticulum Ca(2+) ATPase (SERCA2a) activity is a key abnormality in heart failure patients with reduced ejection fraction. The CUPID 2 (Calcium Up-Regulation by Percutaneous Administration of Gene Therapy in Cardiac Disease Phase 2b) trial is
資料
Professor Gogotsi and Dr. Shuck introduce MXenes: a promising family of two-dimensional materials with a unique combination of high conductivity, hydrophilicity, and extensive tunability.