Merck
すべての画像(10)
Key Documents
安全性情報
05-665
Sigma-Aldrich
抗活性型β-カテニン (抗ABC) 抗体、クローン8E7
clone 8E7, Upstate®, from mouse
別名:
Anti-Anti-CTNNB, Anti-Anti-EVR7, Anti-Anti-MRD19, Anti-Anti-NEDSDV, Anti-Anti-armadillo
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
8E7, monoclonal
化学種の反応性
human, rat, mouse
包装
antibody small pack of 25 μg
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CTNNB1(1499)
mouse ... Ctnnb1(12387)
rat ... Ctnnb1(84353)
詳細
カテニンは、動物細胞のカドヘリン細胞接着分子との複合体に存在するタンパク質です。同定された最初の2つのカテニンは、α-カテニンおよびβ-カテニンとして知られるようになりました。α-カテニンはβ-カテニンと結合でき、アクチンとも結合できます。β-カテニンは、一部のカドヘリンの細胞質ドメインと結合します。
β-カテニンの配列決定を行ったところ、アルマジロファミリータンパク質のメンバーであることが明らかになりました。これらのタンパク質には、タンパク質-タンパク質結合に特化した、いわゆるアルマジロリピートドメインの複数のコピーがあります。β-カテニン産生の増加が、基底細胞がん患者に認められており、関連腫瘍の増殖の増加につながっています。β-カテニンがカドヘリンおよびα-カテニンと会合していない場合は、カテニンベータ相互作用タンパク質1(ICAT)および大腸腺腫症(APC)などの他のタンパク質と相互作用できます。
最近のエビデンスから、 β-カテニンが、肝臓発生(胚および生後)、部分肝切除後の肝臓再生、HGF誘導性肝腫大,肝臓のゾーニング、肝がんの病態形成などの、肝臓生物学のさまざまな側面において、重要な役割を果たすことが示唆されています。
特異性
Ser37またはThr41が脱リン酸化された活性型β-カテニンを認識します。
この抗体のエピトープは、ゼブラフィッシュにおいて100%保存されています。
免疫原
C末端ヒスチジンタグ付きヒトβ-カテニンの1~100残基に対応する融合タンパク質
エピトープ:エピトープは、ヒトβ-カテニンのアミノ酸残基36~44(HSGATTTAP)に対応します。
アプリケーション
免疫細胞染色:この抗体を免疫細胞染色で使用したところ、膜とサイトゾルで陽性染色が認められました。
この抗体は、独立した研究室により、メタノールで固定したLiCl処理293T細胞においてベータカテニンの免疫染色が陽性であったことも報告されています(Staal, Frank J. T., 2002)。
フローサイトメトリー:この抗体を、最適な1 μg/mLの濃度でフローサイトメトリーに使用しました。
免疫組織染色:この抗体を、結腸直腸がん組織アレイにおいて希釈倍率1:300で免疫組織染色で使用しました。
この抗体は、独立した研究室により、マウス胚切片のベータカテニンを検出したことも報告されています(Van Noort, M., 2002)。
抗活性型β-カテニン(抗ABC)抗体、クローン8E7は、よく特性評価がなされたマウスモノクローナル抗体です。多くの論文が発表されている、抗カテニンベータ-1としても知られるこのmAbは、ベータカテニンを容易に検出でき、FC、ICC、IHC、IHC(P)、WBで検証されています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子
研究サブカテゴリー
転写因子
品質
A431細胞由来のRIPAライセートを用いたイムノブロッティングにより日常的に評価済み。
ウェスタンブロッティング:0.2-2 µg/mLで使用、A431細胞由来のRIPAライセートのβ-カテニンを検出できます。
ターゲットの説明
92 kDa
物理的形状
0.1 Mトリス-グリシン、pH 7.4、15 mM NaCl、0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製マウスモノクローナルIgG1k。
フォーマット:精製
精製プロテインG
保管および安定性
2~8°Cで出荷日から1年間保存できます。
取扱い推奨事項:受領後キャップを取り外す前に、バイアルを遠心して、溶液を穏やかに混合してください。
アナリシスノート
コントロール
ポジティブ抗原コントロール:カタログ番号:12-301、非刺激A431細胞ライセート。2-メルカプトエタノール2.5 µL/ライセート100 µLを加え、5分間煮沸して調製液を還元します。ミニゲルに、1レーンあたり還元ライセート20 µgをロードしてください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
05-665:
05-665-100UG:
05-665-25UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
The internally truncated LRP5 receptor presents a therapeutic target in breast cancer.
Bjorklund, P; Svedlund, J; Olsson, AK; Akerstrom, G; Westin, G
Testing null
Björn Behr et al.
Developmental biology, 344(2), 922-940 (2010-06-16)
Premature closure of cranial sutures, which serve as growth centers for the skull vault, result in craniosynostosis. In the mouse posterior frontal (PF) suture closes by endochondral ossification, whereas sagittal (SAG) remain patent life time, although both are neural crest
Wnt10b activates the wnt, notch, and NF?B pathways in u2os osteosarcoma cells.
Modder UI, Oursler MJ, Khosla S, Monroe DG
Journal of Cellular Biochemistry null
Canonical Wnt signaling is critical to estrogen-mediated uterine growth
Hou, Xiaonan, et al
Molecular Endocrinology, 18, 3035-3049 (2004)
Wnt signaling and phosphorylation status of beta-catenin: importance of the correct antibody tools.
van Noort, M; Weerkamp, F; Clevers, HC; Staal, FJ
Blood null