抗体製品の状態
whole antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
分子量
antigen 88-94 kDa
含みます
15 mM sodium azide
交差性
several mammalian species
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
dot blot: suitable using the immunogen and related peptides conjugated to BSA
immunocytochemistry: 1:2,000 using cultured MDBK cells
immunohistochemistry: 1:2,000 using bovine kidney frozen sections
western blot: 1:4,000 using cultured MDBK cells
アプリケーション
research pathology
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CTNNB1(1499)
mouse ... Ctnnb1(12387)
rat ... Ctnnb1(84353)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- 共免疫沈降
- 免疫ブロッティング
- 免疫蛍光法
- 免疫ペルオキシダーゼアッセイ
生物化学的/生理学的作用
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
C2206-BULK:
C2206-25UL:
C2206-VAR:
C2206-.2ML:
C2206-1ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.