Merck
C2081
Sigma-Aldrich
抗α-カテニン ウサギ宿主抗体
whole antiserum
別名:
抗α-カテニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
whole antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
分子量
antigen ~102 kDa
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
several mammalian species
テクニック
dot blot: suitable using α-catenin peptide amino acids 890-901 conjugated to BSA
immunohistochemistry (frozen sections): 1:2,000 using bovine kidney sections
indirect immunofluorescence: 1:2,000 using cultured MDBK cells
microarray: suitable
western blot: 1:4,000 using cultured MDBK cells extract
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CTNNA1(1495)
mouse ... Ctnna1(12385)
rat ... Ctnna1(307505)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
カテニンは、明確に区別できる末梢サイトゾルタンパク質であり、α、β、γ-カテニン(それぞれ102 kDa、94 kDa、86 kDa)は、多数の発生中の組織や成体組織で確認されています。保存領域内では、α-カテニンは、主に局所的な細胞間・細胞基質間の接着で認められるタンパク質であるビンキュリンとの30%相同性を示しています。
特異性
β-カテニンまたはγ-カテニン(プラコグロビン)との交差反応性はありません。
免疫原
ヒトおよびマウスα-カテニンのC末端領域(アミノ酸890-901)に相当する合成ペプチドのKLH結合体。
アプリケーション
抗α-カテニン抗体は、以下において使用されています:
  • ドットブロットイムノアッセイ
  • イムノブロット
  • 免疫蛍光法
  • iウェスタンブロッティング
  • 免疫沈降法
  • 免疫蛍光染色法
  • 共免疫沈降法
生物化学的/生理学的作用
カテニンは、細胞接着カドヘリンの細胞質テール保存ドメインに直接または間接的に結合します。カドヘリンは膜貫通細胞表面糖タンパク質分子で、カルシウム依存性細胞間相互作用を媒介し、組織形態発生に重要です。 カテニンは、E-カドヘリンを、Na+ /K+ -ATPaseなどの他の膜内在性タンパク質、またはフォドリン、アンキリン、サルコーマ(Src)、およびYesキナーゼなどの細胞質タンパク質と結合させ、Wnt-1癌原遺伝子により調節されます。細胞間接触位置シグナルの細胞内部への伝達を媒介するための有望な候補であると考えられています。αα-カテニンは、N-カドヘリンおよびP-カドヘリンと相互作用できると思われています。α-カテニンの欠如は、特定の腫瘍細胞株で確認されています。食道、胃、大腸のヒト細胞腫におけるα-カテニンレベルの頻繁な低下も報告されています。前立腺がんの発症は、α-カテニン遺伝子欠失と相関していると思われています。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
C2081-.2ML:
C2081-VAR:
C2081-BULK:
C2081-1ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
ROCK and Dia have opposing effects on adherens junctions downstream of Rho
Sahai, E and Marshall C J
Nature Cell Biology, 4(6), 408-408 (2002)
Cadherins and catenins in development
Huber O, et al.
Current Opinion in Cell Biology, 8(5), 685-691 (1996)
Cardiac tissue-restricted deletion of plakoglobin results in progressive cardiomyopathy and activation of beta-catenin signaling
Li J, et al.
Molecular and cellular biology, 31(6), 1134-1144 (2011)
Structure and biochemistry of cadherins and catenins
Shapiro L and Weis W I
Cold Spring Harbor Perspectives in Biology, 1(3), a003053-a003053 (2009)
alpha-catenin: at the junction of intercellular adhesion and actin dynamics
Kobielak A and Fuchs E
Nature Reviews in Molecular and Cell Biology, 5(8), 614-614 (2004)