グレード
for analytical purposes
品質水準
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
フォーム
crystals and lumps
不純物
≤100 ppm METAL TRACE ANALYSIS (ICP)
SMILES記法
N.F
InChI
1S/FH.H3N/h1H;1H3
InChI Key
LDDQLRUQCUTJBB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- 太陽電池の電子輸送層とペロブスカイト層の間の界面を修飾するため。これにより、界面欠陥と電荷再結合が低減され、ペロブスカイト太陽電池(PSC)の電力変換効率が向上します。
- 電気二重層キャパシタ用の電気活性材料を調製するための構造形成剤として。
- リチウムイオン電池の正極用に、ボトムアップ法で NiF2/多孔性炭素(NPC)ナノ複合体を合成するために。NH4F による熱処理により、金属フッ化物/多孔性炭素ナノ複合体の収率が高くなります。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
338869-100G:4548173937908
338869-VAR:
338869-BULK:
338869-25G:4548173937915