Merck
216011
Sigma-Aldrich
フッ化アンモニウム
ACS reagent, ≥98.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH4F
CAS番号:
分子量:
37.04
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
eCl@ss:
38050106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥98.0%
形状
crystals, granules or chunks
不純物
≤0.005% insolubles
強熱残分
≤0.01%
pH
~6 (20 °C)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES記法
N.F
InChI
1S/FH.H3N/h1H;1H3
InChI Key
LDDQLRUQCUTJBB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
複合フッ化物NaHoH4およびNaEuF4の新しい水熱合成に使用されています。これらの興味深い化合物は蛍石型構造を有し、光ルミネセンスや磁気特性のみならず固体レーザーにとっても重要です。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
216011-VAR-D:
216011-VAR:
216011-500G:4548173931814
216011-100G:4548173931807
216011-6X500G:
216011-5G:
216011-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Self-organized TiO2 nanotubes prepared in ammonium fluoride containing acetic acid electrolytes.
Tsuchiya H, et al.
Electrochemical Communications, 7(6), 576-580 (2005)
Phase transition in ammonium fluoride.
Stevenson R.
J. Chem. Phys. , 34(1), 346-347 (1961)
On the Etching of Silicon by Oxidants in Ammonium Fluoride Solutions A Mechanistic Study.
Gerischer H and Lubke M.
Journal of the Electrochemical Society, 135(11), 2782-2786 (1988)
Surface analysis of the electropolishing layer on Si (111) in ammonium fluoride solution.
Lewerenz HJ, et al.
Electrochimica Acta, 45(28), 4615-4627 (2000)
Jae Hoon Bong et al.
Nanoscale, 6(15), 8503-8508 (2014-06-21)
We report a post-synthetic n-doping method for chemical-vapor-deposition (CVD) grown graphene using wet chemical processing. An ammonium fluoride solution was found effective in converting pristine hole doping into electron doping in addition to the mobility improvement of charge carriers. We