Merck
221473
Sigma-Aldrich
水酸化カリウム
ACS reagent, ≥85%, pellets
別名:
苛性カリ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KOH
CAS番号:
分子量:
56.11
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
eCl@ss:
38100303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 1633
蒸気圧
1 mmHg ( 719 °C)
アッセイ
≥85%
形状
pellets
不純物
≤0.001% N compounds
≤2.0% K2CO3
10-15% water
pH
~13.5 (25 °C, 5.6 g/L)
mp
361 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.01%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.003%
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
Mg: ≤0.002%
Na: ≤0.05%
Ni: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
保管温度
room temp
SMILES記法
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
水酸化カリウムは、主に酢酸カリウム、重炭酸カリウムおよび炭酸カリウムなど他のカリウム化合物を合成する前駆体として使用される無機塩です。商業規模では、塩化カリウムの電気分解によって合成されます。
アプリケーション
水酸化カリウムは以下のプロセスに使用されます:
  • tert-ブタノール中のニトリルからアミドへの変換反応。
  • ジメチルスルホキシド中のハロゲン化アリールと硫黄、酸素および窒素ベースの様々な求核試薬とのクロスカップリング。
  • トウモロコシ穂軸からの活性炭調製のアクチベーター。
  • ポリエチレングリコールエーテル溶媒中の窒素複素環のN-アルキル化の塩基。
  • (S)-フェニルアラニノールから(S)-1-(4-ベンジル-2-チオキソチアゾリジン-3-イル)プロパン-1-オンの合成。
  • プロピレンオキシド重合反応の触媒。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
221473-10KG:
221473-EW:
221473-1KG:4548173118062
221473-3.5KG:
221473-4X2.5KG:4548173251080
221473-BULK:
221473-2.5KG:4548173118079
221473-25G:4548173118086
221473-VAR:
221473-12KG:4548173118055
221473-500G:4548173118093
221473-6X500G:4548173118109
221473-VAR-D:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A study of the polymerization of propylene oxide catalyzed by anhydrous potassium hydroxide
Steiner EC, et al
Journal of the American Chemical Society, 86(21), 4678-4686 (1964)
Preparation of high surface area activated carbon from corn by chemical activation using potassium hydroxide
Bagheri N & Abedi J
Chemical Engineering Research and Design, 87(8), 1059-1064 (2009)
Dimethyl Sulfoxide/Potassium Hydroxide: A Superbase for the Transition Metal-Free Preparation of Cross-Coupling Products
Yuan Y, et al
Advanced Synthesis & Catalysis, 352(17), 2892-2898 (2010)
N-Alkylation of pyrrole, indole, and several other nitrogen heterocycles using potassium hydroxide as a base in the presence of polyethylene glycols or their dialkyl ethers
Sukata K
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 56(1), 280-284 (1983)
Potassium acetate by fermentation with Clostridium thermoaceticum
Shah MM, et al.
Applied Biochemistry and Biotechnology (1997)