Merck
8.14353
Sigma-Aldrich
水酸化カリウム
for synthesis
別名:
苛性カリ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KOH
CAS番号:
分子量:
56.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352305
EC Index Number:
215-181-3
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1 mmHg ( 719 °C)
品質水準
フォーム
powder
有効性
333 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
14 (20 °C, 56 g/L in H2O)
mp
361 °C (lit.)
溶解性
1130 g/L
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Potassium hydroxide (powder) can be used:
  • In the activation of carbon samples.
  • To synthesize K+ doped ZnO microcrystals applicable in the photocatalytic degradation of organic pollutants.
  • As a base to synthesize the monomer, 4-bromo-N-(4-bromophenyl)-N-(2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethyl)aniline by the reaction of bis(4-bromophenyl) amine and 1-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)-2-bromoethane.
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 85.0 %
Potassiumcarbonate (K₂CO₃) (acidimetric): ≤ 1.0 %
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Fluorescent conjugated polymer nanoparticles and aggregates based on rapid precipitation and self-assembled ?-conjugated systems
Godana AS and Yu Chin-Yang
Polymer, 174, 45-51 (2019)
Mirosław Kwiatkowski et al.
Materials (Basel, Switzerland), 14(8) (2021-05-01)
This paper presents the results of an evaluation of the impact of the amount of potassium hydroxide on the obtained porous structure of the activated carbons derived from the shells of pistachios, hazelnuts, and pecans by carbonization and subsequent chemical
Esraa M El-Fawal et al.
Journal of environmental sciences (China), 92, 52-68 (2020-05-21)
Photoactive aluminum doped ZnO (AlZnO) was synthesized by sol-gel method. After that, AlZnO photocatalyst was deposited on five carbon-based materials (CBMs) using ultrasonic route followed by solid-state mixing using ball mill. The CBMs used were polyaniline (PANI), carbon nitride (CN)