グレード
reagent grade
認証
suitable for EPA 1613
suitable for SM 5210
蒸気圧
1 mmHg ( 719 °C)
製品種目
Redi-Dri™
アッセイ
90%
フォーム
flakes
pH
~13.5 (25 °C, 5.6 g/L)
mp
361 °C (lit.)
SMILES記法
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
909122-VAR:
909122-BULK:
909122-500G:4548173369341
909122-2.5KG:4548173369334
909122-1KG:4548173369327
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.