グレード
ACS reagent
認証
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 1633
suitable for SM 5210
蒸気圧
1 mmHg ( 719 °C)
製品種目
Redi-Dri™
アッセイ
≥85%
フォーム
pellets
品質
free-flowing
不純物
≤0.001% N compounds
≤2.0% K2CO3
10-15% water
mp
361 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.01%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.003%
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
Mg: ≤0.002%
Na: ≤0.05%
Ni: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP-OES)
アプリケーション
PFAS testing
SMILES記法
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Conversion of nitriles to amide in tert-butanol.
- Cross-coupling of aryl halides with different sulfur-, oxygen- and nitrogen-based nucleophiles in dimethyl sulfoxide.
- As an activator for the preparation of activated carbons from corn cobs.
- As a base for the N-alkylation of nitrogen heterocycles in polyethylene glycol-ether solvents.
- Synthesis of (S)-1-(4-benzyl-2-thioxothiazolidin-3-yl)propan-1-one from (S)-phenylalaninol.
- To catalyze the polymerization of propylene oxide.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
911062-12KG:
911062-500G:
911062-BULK:
911062-1KG:
911062-2.5KG:
911062-5KG:
911062-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)