アッセイ
≥80% (sum of isomers)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
屈折率
n20/D 1.507 (lit.)
bp
101-103 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
InChI
1S/C15H24O/c1-11(10-16)5-4-8-15(3)12(2)13-6-7-14(15)9-13/h5,13-14,16H,2,4,6-10H2,1,3H3/b11-5+/t13-,14+,15-/m1/s1
InChI Key
OJYKYCDSGQGTRJ-INLOORNJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Santalol, α- and β-isomers are used as analytical standards for the quantification of the analytes in fragrances using flow-modulation comprehensive two-dimensional gas chromatography coupled to mass spectrometry (FM GCxGC/MS).
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
75831-BULK:
75831-1ML:
75831-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)