Merck
W800411
Sigma-Aldrich
Methyl cyclomyrcetone
mixture of isomers, ≥90%
別名:
7-Acetyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-1,1,6,7-tetramethylnaphthalene, Patchouli ethanone, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone, 2-Acetyl-2,3,8,8-tetramethyloctalin, Iso E Super
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H26O
CAS番号:
分子量:
234.38
Beilstein:
1961701
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
NACRES:
NA.21
グレード
Fragrance grade
Halal
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
アッセイ
≥90%
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
cedar; woody; phenolic
InChI
1S/C16H26O/c1-11-9-13-7-6-8-15(3,4)14(13)10-16(11,5)12(2)17/h11H,6-10H2,1-5H3
InChI Key
FVUGZKDGWGKCFE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 1 - Resp. Sens. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
W800411-BULK:
W800411-SAMPLE:
W800411-VAR:
W800411-10KG:
W800411-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)