Merck
W354309
Sigma-Aldrich
ブラシル酸エチレン
≥95%, FG
別名:
1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H26O4
CAS番号:
分子量:
270.36
FEMA番号:
3543
EC Number:
欧州評議会番号:
10571
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.533
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.47 (lit.)
bp
138-142 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
floral; sweet
SMILES記法
O=C1CCCCCCCCCCCC(=O)OCCO1
InChI
1S/C15H26O4/c16-14-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-15(17)19-13-12-18-14/h1-13H2
InChI Key
XRHCAGNSDHCHFJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ethylene brassylate is macrocylic compound mainly used as a fragrance ingredient for its musk-like odor.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W354309-BULK-K:
W354309-5KG:
W354309-1KG-K:4548173978796
W354309-1KG:
W354309-10KG:
W354309-VAR-K:
W354309-10KG-K:4548173978789
W354309-SAMPLE:
W354309-5KG-K:
W354309-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fragrance material review on ethylene brassylate.
McGinty D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 49, S174-S182 (2011)
Flavoring Ingredients Classified As GRAS By the Flavor Extract Manufacturers Association.
Source Book of Flavors, 655-670 (1995)
RIFM fragrance ingredient safety assessment, ethylene brassylate, CAS Registry Number 105-95-3.
Api AM, et al.
Food And Chemical Toxicology, 97, S192-S200 (2016)
A toxicological and dermatological assessment of macrocyclic lactone and lactide derivatives when used as fragrance ingredients.
Belsito D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 49, S219-S241 (2011)
Yi-Huan Lee et al.
Polymers, 11(11) (2019-11-17)
In this study, a novel biobased poly(ethylene brassylate)-poly(furfuryl glycidyl ether) copolymer (PEBF) copolymer was synthesized and applied as a structure-directing template to incorporate graphene and 1,1'-(methylenedi-4,1-phenylene)bismaleimide (BMI) to fabricate a series of self-healing organic/inorganic hybrid materials. This ternary material system