Merck
CDS003526
Sigma-Aldrich
1-monobutyrin
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H14O4
分子量:
162.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
形状
liquid
SMILES記法
CCCC(=O)OCC(O)CO
InChI
1S/C7H14O4/c1-2-3-7(10)11-5-6(9)4-8/h6,8-9H,2-5H2,1H3
InChI Key
RIEABXYBQSLTFR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS003526-250MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhong-Biao Tan et al.
PloS one, 9(7), e102040-e102040 (2014-07-23)
A cDNA gene encoding a mature peptide of the mono- and diacylglycerol lipase (abbreviated to PcMdl) from Penicillium cyclopium PG37 was cloned and expressed in Pichia pastoris GS115. The recombinant PcMdl (rePcMdl) with an apparent molecular weight of 39 kDa
Matthew E R Butchbach et al.
Experimental neurology, 279, 13-26 (2016-02-20)
Proximal spinal muscular atrophy (SMA) is a childhood-onset degenerative disease resulting from the selective loss of motor neurons in the spinal cord. SMA is caused by the loss of SMN1 (survival motor neuron 1) but retention of SMN2. The number
A Bedford et al.
Poultry science, 97(4), 1315-1323 (2018-02-21)
Butyric acid is the primary energy source for colonocytes, and has shown potential as an alternative to in-feed antibiotics, due to its antimicrobial activity and positive effects on production performance traits of broiler chickens. SILOhealth 104 (SILO S.P.A., Florence, Italy)