Merck
925411
Sigma-Aldrich
3-メルカプト-1-ヘキサノール
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14OS
CAS番号:
分子量:
134.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
liquid
官能基
hydroxyl
thiol
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCC(S)CCO
InChI
1S/C6H14OS/c1-2-3-6(8)4-5-7/h6-8H,2-5H2,1H3
InChI Key
TYZFMFVWHZKYSE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
925411-VAR:
925411-BULK:
925411-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)