Merck
451088
Sigma-Aldrich
6-メルカプト-1-ヘキサノール
97%
別名:
6-MCH, 6-ヒドロキシ-1-ヘキサンチオール, 6-メルカプトヘキサノール, 6-メルカプトヘキサン-1-オール, MCH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HS(CH2)6OH
CAS番号:
分子量:
134.24
Beilstein:
1846871
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
反応適合性
reagent type: linker
屈折率
n20/D 1.486 (lit.)
bp
225 °C (lit.)
密度
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
thiol
SMILES記法
SCCCCCCO
InChI
1S/C6H14OS/c7-5-3-1-2-4-6-8/h7-8H,1-6H2
InChI Key
UGZAJZLUKVKCBM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
6-メルカプト-1-ヘキサノール(MCH)は、等しく表されるC6スペーサーとともに、自己組織化単分子膜(SAM)を形成します。MCHは、活性部位および非特異的吸着をブロックすることが可能な表面コーティング用ツールです。
アプリケーション
MCHで圧電性結晶をコーティングし、多様なチーズを識別する化学センサーの製造に使用することができます。MCHの自己組織化単分子膜は、バイオセンシングのアプリケーションのために金表面に使用することができます。また、アプタマーを用いたバイオセンサー(アプタセンサー)の開発を目的として、金‐ポリアニリン(Au-PANI)ナノコンポジットの表面修飾のための単分子膜としても使用することができます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
451088-BULK:
451088-VAR:
451088-25ML:
451088-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aptamer-based microcantilever array biosensor for detection of fumonisin B-1.
Chen X, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(45), 35448-35452 (2015)
A Microelectrode Array with Reproducible Performance Shows Loss of Consistency Following Functionalization with a Self-Assembled 6-Mercapto-1-hexanol Layer.
Corrigan D, et al.
Sensors, 18(6), 1891-1891 (2018)
Surface-enhanced Raman spectroscopic study of DNA and 6-mercapto-1-hexanol interactions using large area mapping.
Frohling KB, et al.
Vibrational Spectroscopy, 86, 331-336 (2016)
Dhésmon Lima et al.
Bioelectrochemistry (Amsterdam, Netherlands), 133, 107447-107447 (2020-02-02)
Apolipoprotein E4 (ApoE4) has a key role on the onset and progression of Alzheimer's disease (AD), since it favours the deposition of toxic amyloid-beta (Aβ) aggregates in the brain. These effects might result from the interaction between ApoE4 and specific
DNA technology for small molecules sensing: a new approach for Acetamiprid detection.
AISEM Annual Conference, 2015 XVIII, 18(6), 1-4 (2015)
資料
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.