Merck
675075
Sigma-Aldrich
8-メルカプトオクタン酸
95%
別名:
8-チオオクタン酸, MOA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H16O2S
CAS番号:
分子量:
176.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.4808
密度
1.0326 g/mL at 25 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)CCCCCCCS
InChI
1S/C8H16O2S/c9-8(10)6-4-2-1-3-5-7-11/h11H,1-7H2,(H,9,10)
InChI Key
FYEMIKRWWMYBFG-UHFFFAOYSA-N
詳細
8-メルカプトオクタン酸(MOA)は、ナノ粒子の表面に自己組織化単分子膜(SAM)を形成します。MOAは、さまざまなナノ粒子の表面処理に役立つチオールとカルボキシル基で構成されています。
8-メルカプトオクタン酸(MOA)は、他の分子種の表面固定化を促進する自己組織化単分子膜(SAM)を形成する末端がカルボン酸のアルカンチオールです。
アプリケーション
MOAは、フェリチンの表面特性の研究に役立つ金電極の表面改質に使用できるSAMを形成する可能性があります。また、親水性末端基を持つSAMを形成して、半導体デバイスの効率的な電子輸送のために電極の保護コーティングとして使用することもできます。
MOAは、水晶振動子マイクロバランス(QCMB)測定用の金電極の表面改質用のSAMとして使用されます。細胞内の過剰な鉄の取り込みのために、金電極へのフェリチンの吸収を促進する単層として使用できます。また、NIR照射下でのマクロファージの光熱治療用の一酸化窒素ベースの金ナノ粒子(NO-AuNP)の調製にも使用できます。
この化合物は、親水性SAMを生成するために使用されます。得られた単分子層は末端にカルボン酸を持ちますが、より複雑な末端基を導入するためにさらに官能基化できます。不動態化酸化物層を沈着させるため、保護バリアー単層の形成にも使用できます。
その他情報
この生成物は冷凍庫(0~-20°C)に保存しなければなりません。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
675075-VAR:
675075-BULK:
675075-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Surface-electrochemistry of ferritin adsorbed on 8-mercaptooctanoic acid-modified gold electrodes.
Ritzert NL, et al.
Electrochemical Communications, 11(4), 827-830 (2009)
Hongbo Guo et al.
Expert opinion on drug discovery, 12(12), 1271-1280 (2017-09-22)
To ​​​​understand and manipulate biochemical processes and signaling pathways, the knowledge of endogenous protein-metabolite interactions would be extremely helpful. Recent developments in precision mass spectrometry, high-throughput proteomics and sensitive metabolomic profiling are beginning to converge on a possible solution, heralding
Gabriele Cordara et al.
Biochemistry, 56(35), 4689-4700 (2017-07-01)
An important function of fungal lectins is to protect their host. Marasmius oreades agglutinin (MOA) is toxic to nematodes and exerts its protective effect through protease activity. Its proteolytic function is associated with a papain-like dimerization domain. The closest homologue
Protein-Nanocellulose Interactions in Paper Filters for Advanced Separation Applications.
Gustafsson S, et al.
Langmuir, 33(19), 4729-4736 (2017)
George Haddad et al.
PloS one, 8(10), e78244-e78244 (2013-10-22)
The microvascular endothelium of the kidney glomerulus is injured in Shiga-like toxigenic bacterial infection, genetic or acquired loss of complement regulatory protein function, and allo-immune responses of solid-organ or bone marrow transplantation. Existing models of diseases with glomerular endothelial cell
資料
Inorganic nanomaterials are tunable by size, shape, structure, and/or composition. Advances in the synthesis of well-defined nanomaterials have enabled control over their unique optical, electronic, and chemical properties stimulating tremendous interest across a wide range of disciplines. This article illuminates some of the recent research advances of inorganic nanoparticles (NPs) in optoelectronics applications.
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.
Inorganic nanomaterials are tunable by size, shape, structure, and/or composition. Advances in the synthesis of well-defined nanomaterials have enabled control over their unique optical, electronic, and chemical properties stimulating tremendous interest across a wide range of disciplines. This article illuminates some of the recent research advances of inorganic nanoparticles (NPs) in optoelectronics applications.
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.