Merck
706329
Sigma-Aldrich
4-メルカプト安息香酸
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HSC6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
154.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
215-224 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(S)cc1
InChI
1S/C7H6O2S/c8-7(9)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,10H,(H,8,9)
InChI Key
LMJXSOYPAOSIPZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-メルカプト安息香酸(4-MBA)は、チオール基およびカルボキシル基を有するプローブ分子であり、表面増感ラマン分光法(SERS)センサーの開発に使用可能な自己組織化単分子膜(SAM)を形成します。
アプリケーション
4-メルカプト安息香酸(4-MBA)で官能化された金ナノ構造は、改善された触媒活性を示すことができます。いくつかの研究で、表面増強ラマン散乱(SERS)基板用モデル分析物としての4-MBAが報告されています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
706329-BULK:
706329-1G:
706329-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Patchy silver coated silver nanowires as SERS substrates
Murph SE, et al.
Journal of Nanoparticle Research, 15, 1607-1607 (2013)
Damiano Genovese et al.
Frontiers in chemistry, 8, 71-71 (2020-03-17)
The detection of the Cerenkov radiation (CR) is an emerging preclinical imaging technique which allows monitoring the in vivo distribution of radionuclides. Among its possible advantages, the most interesting is the simplicity and cost of the required instrumentation compared, e.g.
Surface enhanced Raman scattering of 4-mercaptobenzoic and haemoglobin adsorbed on self assembled Ag Monolayer films with different shapes
Zhu S, et al.
Applied Physics. A, Materials Science & Processing, 1075-1083 (2014)
Journal of Molecular Structure, 976(1-3), 297-300 null
Synthesis and characterization of a material derived from 4-mercaptobenzoic acid: A novel platform for oligonucleotide immobilization.
Alves R, et al.
Talanta, 165, 69-75 (2017)