Merck
559938
Sigma-Aldrich
4-メルカプトフェノール
97%
別名:
4-ヒドロキシチオフェノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HSC6H4OH
CAS番号:
分子量:
126.18
Beilstein:
2039306
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
bp
149-150 °C/25 mmHg (lit.)
mp
33-35 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ccc(S)cc1
InChI
1S/C6H6OS/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,7-8H
InChI Key
BXAVKNRWVKUTLY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-メルカプトフェノール(MPH)は、時間依存的表面増強ラマン散乱(SERS)分光法により銀コーティングしたポリスチレンナノ球体上でのMPHの吸着を調べるために使用されてきました。
4-メルカプトフェノールは、超分岐ポリ(エステルイミド)の合成で使用されたシリル化モノマーの調製で使用される可能性があります。 4-メルカプトフェノール(H-4MP)は、金属tert-ブトキシド([M(OBut)4])と反応して以下のグループ4のフェノキシチオールが生成します:
  • [(HOBut)(4MP)3M(μ-4MP)]2(M = Ti, Zr, Hf)
  • [(py)2M(4MP)](M = Ti, Zr、py = ピリジン)
  • [(py)(4MP)3Hf(μ-4MP)]2
4-メルカプトフェノールは、以下の合成で使用される可能性があります:
  • ポリ(エーテルスルフィド)。シリル化とそれに続く2,6-ジクロロピリジンまたは3,6-ジクロロピリダジンとの重縮合を介して。
  • 2,6-ジ-tert-ブチル-4-メルカプトフェノール。ルイス酸の存在下でtert-ブチルクロリドとのフリーデル・クラフツのアルキル化を介して。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
559938-5G:
559938-VAR:
559938-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis and characterization of a series of Group 4 phenoxy-thiol derivatives.
Boyle TJ, et al.
Polyhedron, 110, 1-13 (2016)
Nouf N Mahmoud et al.
Biomaterials science, 8(6), 1669-1682 (2020-01-28)
The blood brain barrier (BBB) is a very selective barrier that protects the brain and the central nervous system (CNS) from the entry of harmful substances and helps regulate the exchange of different molecules and nutrients from and into the
New polymer synthesis 99. Hyperbranched poly (ester-imide) s derived from 4, 5-dichlorophthalic acid.
Kricheldorf HR, et al.
High Performance Polymers, 10(3), 217-229 (1998)
Optimization of Ag-Coated Polystyrene Nanosphere Substrates for Quantitative Surface-Enhanced Raman Spectroscopy Analysis.
Ingram WM, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 119(49), 27639-27648 (2015)
Sriram.D and Yogeeswari.P
Medicinal Chemistry null