Merck
422967
Sigma-Aldrich
4-アミノチオフェノール
≥97.0%
別名:
4-アミノフェニルメルカプタン, 4-アミノベンゼンチオール, 4-メルカプトアニリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H4SH
CAS番号:
分子量:
125.19
Beilstein:
906904
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0%
bp
140-145 °C/16 mmHg (lit.)
mp
37-42 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1ccc(S)cc1
InChI
1S/C6H7NS/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2
InChI Key
WCDSVWRUXWCYFN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-アミノチオフェノールは、バイオセンサー用の自己組織化単分子層の形成に使用される二官能性芳香族チオールです。
4-アミノチオフェノール(p-アミノチオフェノール、PATP)は芳香族チオールです。4-ATPと相互接続して金属-分子-金属サンドイッチ構造を形成する銀及び金ナノ粒子の自己組織化の特性が、表面プラズモン共鳴が生じない条件を用いた表面増強ラマン散乱(SERS)において検討されています。PATPの4,4-ジメルカプトアゾベンゼン(DMAB)への化学変換が広く研究されています。
アプリケーション
4-アミノチオフェノール(4-ATP)は、タンパク質認識によるトロンビンの表面増強ラマン分光(SERS)検出に用いられる金ナノ粒子(NP)を機能化する二官能基性分子として使用されました。
以下のような研究で使用されることがあります:
  • ペクチン-4-アミノチオフェノールコンジュゲート合成における水不溶性リガンドとして。
  • 金ナノロッド(GNR)亜硝酸センサー開発におけるGNRの官能化。
  • DNAバイオセンサー開発における4-アミノチオフェノールの自己会合単層(SAM)形成。
  • 多層カーボンナノチューブ(MWCNT)をチオール(SH)官能化するリンカーとして。
  • プラチナ電極上に、単層カーボンナノチューブ(SWCT)が接着する基盤となるアミノ基末端自己組織化単分子膜(SAM)を生成。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
422967-VAR:
422967-25G:
422967-BULK:
422967-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Application of coulometric FFT cyclic voltammetry for determination of cholesterol based on cholesterol oxidase nano-biosensor.
Norouzi P.
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry, 4(1), 70-82 (2010)
The Fault in Their Shapes: Investigating the Surface-Plasmon-Resonance-Mediated Catalytic Activities of Silver Quasi-Spheres, Cubes, Triangular Prisms, and Wires.
da Silva AGM, et al.
Langmuir, 31(37), 10272-10278 (2015)
Effect of aqueous and ambient atmospheric environments on plasmon-driven selective reduction reactions.
Ding Q, et al.
Scientific Reports, 5 (2015)
4-Aminothiophenol Self-Assembled Monolayer for the Development of a DNA Biosensor Aiming the Detection of Cylindrospermopsin Producing Cyanobacteria.
Valerio E, et al.
Electroanalysis, 20(22), 2467-2474 (2008)
SERS detection of thrombin by protein recognition using functionalized gold nanoparticles.
Bizzarri AR, et al.
Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine, 3(4), 306-310 (2007)