Merck
125237
Sigma-Aldrich
4-クロロチオフェノール
97%
別名:
4-クロロフェニルメルカプタン, 4-クロロベンゼンチオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4SH
CAS番号:
分子量:
144.62
Beilstein:
605971
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
bp
205-207 °C (lit.)
mp
49-51 °C (lit.)
溶解性
methanol: soluble
官能基
chloro
SMILES記法
Sc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H5ClS/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
InChI Key
VZXOZSQDJJNBRC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
4-クロロチオフェノールは鉄(III)-テトラフェニルプロフィリンによって触媒される酸化カップリングを受けてジスルフィドを形成します
アプリケーション
4-クロロチオフェノールは、ポリ(塩化ビニル)の修飾、およびハロゲン基を含むポリ(塩化ビニル)の合成に使用されました
以下に関連する反応物です:
  • コバルトサレン触媒および空気酸化剤を使用したジスルフィドへの酸化
  • チオ尿素触媒によるアクリロイルオキサゾリジノンへのスルファ-マイケル付加
  • プメラー型環化反応
  • CH活性化および複素環とのCSクロスカップリング
  • 炭酸アリルによるアリルスルフェニル化
  • 2-アリール-3,4-ジヒドロピランのルイス酸触媒求電子的開環反応
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
125237-BULK:
125237-100G:
125237-VAR:
125237-500G:
125237-10KG:
125237-5G:
125237-25KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Selective Oxidation of Thiols to Disulfides Catalyzed by Iron (III)-Tetra Phenyl Porphyrin Using Urea-Hydrogen Peroxide as Oxidizing Reagent.
Karami B, et al.
Turkish Journal of Chemistry, 29(5), 539-539 (2005)
Xiongfeng Lin et al.
Nature communications, 8(1), 613-613 (2017-09-22)
Hybrid organic-inorganic halide perovskites are low-cost solution-processable solar cell materials with photovoltaic properties that rival those of crystalline silicon. The perovskite films are typically sandwiched between thin layers of hole and electron transport materials, which efficiently extract photogenerated charges. This
Xuejing Chen et al.
The Analyst, 144(14), 4312-4319 (2019-06-13)
A deep learning network called "residual neural network" (ResNet) was used to decode Raman spectra-encoded suspension arrays (SAs). With narrow bandwidths and stable signals, Raman spectra have ideal encoding properties. The different Raman reporter molecules assembled micro-quartz pieces (MQPs) were
Modification of poly (vinyl chloride) with new aromatic thiol compounds. Synthesis and characterization.
Navarro R, et al.
Polymer Degradation and Stability, 93(3), 585-591 (2008)
Hyung-Mo Kim et al.
Scientific reports, 8(1), 13938-13938 (2018-09-19)
In this study, we report on the fabrication of multilayered tri-functional magnetic-SERS-fluorescence nanoprobes (MF-SERS particles) containing clustered superparamagnetic Fe3O4 nanoparticles (NPs), silver NPs, and a fluorescent silica layer. The MF-SERS particles exhibited strong SERS signals from the silver NPs as
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
125237-500G4061832418568
125237-100G4061838723406
125237-5G4061838723413