安全性情報
8.01335
Sigma-Aldrich
2-Aminothiophenol
for synthesis
別名:
2-Aminothiophenol, 2-Mercaptoaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2-(NH2)C6H4SH
CAS番号:
分子量:
125.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352105
EC Index Number:
205-277-3
蒸気圧
1 hPa ( 69 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
bp
234 °C/1013 hPa
mp
26 °C
転移温度
flash point 79 °C
溶解性
0.027 g/L
密度
1.17 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C6H7NS.ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;/h1-4,8H,7H2;1H
InChI Key
PEDOSWZBWWCOAY-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.173 - 1.177
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.2 °F
引火点(℃)
79 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体