組成
Dextrose, 20 g/L
Potatoes, Infusion from, 4 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Basic
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
4.8±0.5 (25 °C)
アプリケーション
food and beverages
microbiology
適合性
bacteria
molds
yeasts
詳細
細菌、真菌、酵母およびカビの培養
アプリケーション
ポテトデキストロースブロスは、真菌株の細胞培養に用いられています。
構成
ポテトエキス, グルコ-ス含有。
調製ノート
本品24.0 gを1リットルの蒸留水に溶解してください。121°Cで15分間オートクレーブしてください。
アナリシスノート
微生物学的試験済み。
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
P6685-1KG:
P6685-VAR:
P6685-250G:
P6685-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Applied and environmental microbiology, 84(17) (2018-06-24)
Animal-associated microorganisms (microbiota) dramatically influence the nutritional and physiological traits of their hosts. To expand our understanding of such influences, we predicted bacterial genes that influence a quantitative animal trait by a comparative genomic approach, and we extended these predictions
Poultry science, 94(9), 2183-2190 (2015-07-29)
Aflatoxins (AF) are toxic metabolites primarily produced by molds, Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus. Contamination of poultry feed with AF is a major concern to the poultry industry due to severe economic losses stemming from poor performance, reduced egg production