Merck
70145
Millipore
麦芽エキス寒天培地
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171605
eCl@ss:
42040102
NACRES:
NA.74
無菌性
non-sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 15 g/L
malt extract, 30 g/L
mycological peptone, 5 g/L
包装
pkg of 100 g
pkg of 2.5 kg
pkg of 500 g
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
5.4±0.2 (25 °C)
アプリケーション
agriculture
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
適合性
selective by low pH for Aspergillus spp.
selective by low pH for Candida spp.
selective by low pH for Penicillium spp.
selective by low pH for Pichia spp.
selective by low pH for Saccharomyces spp.
selective by low pH for Zygosaccharomyces spp.
selective by low pH for molds (General Media)
selective by low pH for yeasts (General Media)
詳細
麦芽エキス寒天培地は、その豊富さと栄養バランスから汎用増殖培地と考えられています。この培地は、偏好性微生物の培養に適しています。pHが酸性のため、酵母やカビの単離、培養、維持に使用されます。麦芽エキスには、エネルギー源として使われる多糖類が含まれています。菌類のペプトンは窒素源として働き、寒天は迅速な繁殖と典型的な形態、色素沈着をもたらす固化剤になります。乳酸や酒石酸、抗生物質を添加することで、細菌の増殖を抑えて培地の選択性を高めることができます。Aspergillus flavusの選択的培養に、Reissは改変された麦芽エキス培地を推奨しています。Rappによれば、特定の指示染料を麦芽エキス寒天培地に添加することで、酵母と細菌のコロニーを区別できるようになります。
アプリケーション
麦芽エキス寒天培地は、さまざまな材料中の真菌(特に酵母やカビ)の検出、単離、計数や、微生物学的ビタミンアッセイ用の菌株培養に推奨されます。
調製ノート
50 gを蒸留水1 Lに懸濁し、沸騰させて溶解します。115°Cで10分間オートクレーブ処理して滅菌します。細菌増殖を抑えるには、10%滅菌ろ過乳酸2 mLを添加してpHを3.5に調節します。
その他情報
Candida albicans(鵞口瘡カンジダ)のコロニー型変異体の生物学的属性;揮発性代謝物や他のP. aurantiogriseumの指標 - 様々な基質での増殖
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
70145-2.5KG:
70145-100G:
70145-500G:
70145-VAR:
70145-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
T Börjesson et al.
Applied and environmental microbiology, 56(12), 3705-3710 (1990-12-01)
Penicillium aurantiogriseum Dierckx was cultivated on six agar substrates (barley meal agar, oat meal agar, wheat meal agar, malt extract agar, Czapek agar, and Norkrans agar) and on oat grain for 5 days in cultivation vessels provided with an inlet
S Dutton et al.
Journal of general microbiology, 135(12), 3363-3372 (1989-12-01)
Twenty 'commensal' oral or 'pathogenic' vaginal isolates of Candida albicans were examined for colony morphology on malt/yeast-extract and serum-based agar media. Diverse and variable colony morphology was seen on serum agar. In 17 strains, selective subculture of morphologically atypical colonies
Eleftheria Barouni et al.
Food chemistry, 200, 76-82 (2016-02-03)
The object of the current study was to develop a new process for continuous Feta-type cheese production using a biocatalyst consisting of immobilized rennin on a tubular cellulose/starch gel (TC/SG) composite, which has been proven to be an appropriate carrier
資料
Yeast is one of the most important microorganisms known and utilised by mankind. Ancient Middle Eastern civilisations used the organism to bake bread and to produce mead, beer and wine.
Yeast is one of the most important microorganisms known and utilised by mankind. Ancient Middle Eastern civilisations used the organism to bake bread and to produce mead, beer and wine.