Merck
70185
Millipore
Czapek Dox寒天
NutriSelect® Basic, suitable for microbiology
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171609
NACRES:
NA.74
無菌性
non-sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 15.0 g/L
di-potassium hydrogen phosphate, 1.0 g/L
iron(II) sulfate heptahydrate, 0.01 g/L
magnesium sulfate heptahydrate, 0.5 g/L
potassium chloride, 0.5 g/L
sodium nitrate, 3.0 g/L
sucrose, 30.0 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Basic
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.3±0.2 (25 °C)
アプリケーション
agriculture
environmental
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
適合性
Arthrobacter spp.
nonselective for Aspergillus spp.
nonselective for Bacillus spp.
nonselective for Candida spp.
nonselective for Penicillium spp.
nonselective for Saccharomyces spp.
nonselective for Zygosaccharomyces spp.
nonselective for molds (General Media)
nonselective for yeasts (General Media)
アプリケーション
真菌、酵母、土壌細菌の一般培養用の半合成固形培地。
調製ノート
50gを蒸留水1Lに懸濁します。完全に溶けるまで沸騰させ、121℃で15分間オートクレーブ滅菌します。十分混和してから加えてください。
その他情報
B. megateriumを用いたキャプスタンの分析。
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
70185-BULK:
70185-VAR:
70185-500G:
70185-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
S.A. Waksman
Principles of Soil Microbiology (1931)
J.H. Warcup et al.
Nature, 197, 1317-1317 (1963)
A. W. Dox
U.S. Dep. Agr., Bur. Anim. Ind. Bull., 120, 170-170 (1910)
Simple and rapid method for bioassay of fungicide Captan using a strain of Bacillus megaterium.
A Banerjee et al.
Indian journal of experimental biology, 26(8), 641-642 (1988-08-01)
F. Czapek
Beitr. Chem. Physiol. Pathol., 3, 47-47 (1903)
資料
Yeast is one of the most important microorganisms known and utilised by mankind. Ancient Middle Eastern civilisations used the organism to bake bread and to produce mead, beer and wine.
Yeast is one of the most important microorganisms known and utilised by mankind. Ancient Middle Eastern civilisations used the organism to bake bread and to produce mead, beer and wine.