Merck
Y0626
Sigma-Aldrich
酵母ニトロゲンベース アミノ酸不含
Yeast classification medium used for selecting yeasts based on amino acid and carbohydrate requirements
別名:
ynb without amino acids
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106212
NACRES:
NA.85
グレード
for molecular biology
品質水準
無菌性
non-sterile
形状
powder
テクニック
microbe id | utilization test: suitable
microbiological culture: suitable
pH
5.2-5.6(0.67% solution)
アプリケーション
food and beverages
microbiology
保管温度
room temp
適合性
nonselective for Candida spp.
nonselective for Pichia spp.
nonselective for Saccharomyces spp.
nonselective for Zygosaccharomyces spp.
yeasts
詳細
酵母窒素原基礎培地は、酵母の培養に使用され、頻繁に文献参照される微生物増殖培地です。 この栄養に豊む微生物ブロスには、窒素、ビタミン、微量元素および塩が含有されています。
酵母窒素原基礎培地は野生株酵母の培養に理想的であるとみなされています。アミノ酸の存在は、選択可能なマーカーの使用を妨げることが知られています。したがって、この培地はアミノ酸を含まない形で処方され、酵母の人工染色体のクローニングと操作に有用です。
アプリケーション
アミノ酸と炭素の要件に基づいて酵母を分類するのに適しています。 アミノ酸と炭素源(通常はグルコース)の添加が必要な場合があります。
アミノ酸不含酵母窒素原基礎培地は以下に使用されています:
  • Y. lipolytica培養およびキャラクタリゼーションに使用する合成サプリメント完全配合(SC)-Leu培地にて使用
  • 酵母におけるウラシル栄養要求株に対する選択的液体培地の成分
  • さまざまな栄養条件下における出芽酵母S. cerevisiae 株の変換効率の評価。
構成
成分、量(明示しない限りμg/L)
窒素源:
硫酸アンモニウム、5.0 g/L
ビタミン:
ビオチン、2.0
カルシウム パントテン酸、400
葉酸、2.0
イノシトール、2.0 mg /L
ニコチン酸、400
p-アミノ安息香酸、200
ピリドキシンHCl、400
リボフラビン、200
チアミン HCL、400
微量元素:
ホウ酸、500
硫酸銅、40
ヨウ化カリウム、100
塩化鉄、200
硫酸マグネシウム、400
モリブデン酸ナトリウム、200
硫酸亜鉛、400
塩:
リン酸二水素カリウム、1.0 g/L
硫酸マグネシウム、0.5 g/L
塩化ナトリウム、0.1 g/L
塩化カルシウム、0.1 g/L
調製ノート
1.酵母窒素原基礎培地6.7 g、グルコース5 gまたはその他の炭水化物同量、および必要なアミノ酸5~10 mgを蒸留水100 mLに懸濁することにより、10倍濃縮保存溶液を調製します。
2.必要に応じ加温して溶解し、ろ過滅菌します。
10倍濃縮保存溶液は2〜8℃で保存します。使用には、無菌操作により滅菌蒸留水を用いて1:10で希釈します。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Y0626-1KG:4548173215365
Y0626-1KG-PW:
Y0626-BULK:
Y0626-VAR:
Y0626-1KG-C:
Y0626-250G-PW:
Y0626-250G-C:
Y0626-250G:4548173215372
文書ライブラリにアクセスする
Simultaneous saccharification and fermentation of cellulose in ionic liquid for efficient production of alpha-ketoglutaric acid by Yarrowia lipolytica
Ryu S, et al.
Applied Microbiology and Biotechnology, 99(10), 4237-4244 (2015)
YAC Protocols, 11-11 (2006)
T Fernandes et al.
Journal of applied microbiology, 127(3), 845-855 (2019-06-19)
The aim was to isolate, identify and characterize yeasts present in rumen fluid and to select strains showing potential as probiotics. Rumen fluid was sampled from 4 herds of dairy and beef cattle and 77 yeast isolates were identified. Initial
Zi-xuan Wang et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 332, 115-127 (2006-08-02)
CXCR4, the receptor for stromal cell-derived factor (SDF)-1, was expressed in Saccharomyces cerevisiae, coupled to the pheromone response pathway via a chimeric Galpha subunit. Engagement of CXCR4 by SDF-1 resulted in expression of reporter genes, HIS3 or lacZ, under the
R Daniel Gietz et al.
Nature protocols, 2(1), 38-41 (2007-04-03)
Here, we describe a Library screen transformation protocol using the lithium acetate/single-stranded carrier DNA/PEG method of transformation for Saccharomyces cerevisiae. This method is suitable for screening complex plasmid libraries such as those used for yeast two-hybrid analysis. This procedure takes
資料
Technical Article on yeast media. Yeasts are eukaryotic microorganisms whose genomes have been comprehensively studied and some have been sequenced.
Traditional methods are based morphology, staining methods, enzyme reactions (metabolism) and diverse media.
プロトコル
Yeasts are considered model systems for eukaryotic studies as they exhibit fast growth and have dispersed cells. Yeast cultures can be grown, maintained, and stored in liquid media or on agar plates using techniques similar to those for bacterial cultures.
Yeasts are considered model systems for eukaryotic studies as they exhibit fast growth and have dispersed cells. Yeast cultures can be grown, maintained, and stored in liquid media or on agar plates using techniques similar to those for bacterial cultures.